Documentos Principais
GF80437833
Indium-tin alloy, In90Sn10
500mm rod, 5.0mm diameter
Sinônimo(s):
IN027920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 804-378-33
C × diâmetro
500 mm × 5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)