Documentos Principais
GF80271783
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE210300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 802-717-83
tamanho × espessura
2 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)