Documentos Principais
GF80040574
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017210
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 800-405-74
C × espessura da parede
500 mm × 0.050 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)