Documentos Principais
GF79163051
Gold
foil, thickness 0.025 mm, length 0.1 m, coil width 2 mm
Sinônimo(s):
AU000342
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 791-630-51
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
Comprimento
0.1 m
largura da espiral
2 mm
espessura
0.025 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)