Documentos Principais
GF78843167
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
200m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI105120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 788-431-67
C × diâmetro
200 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)