Documentos Principais
GF78517389
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI040230
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 785-173-89
tamanho × espessura
8 mm × 0.10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)