Documentos Principais
GF78274503
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 10mm disks, 0.01mm thickness
Sinônimo(s):
AL010210
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 782-745-03
diâmetro × espessura
10 mm × 0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)