GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinônimo(s):
SI647250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 775-881-62
Comprimento
59 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
2.8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)