GF77293592
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinônimo(s):
Bismuth, BI000120
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 772-935-92
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 0.01 mm
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N