Documentos Principais
GF77164072
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
1000mm rod, 9.5mm diameter
Sinônimo(s):
FE267920
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 771-640-72
C × diâmetro
1000 mm × 9.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)