Documentos Principais
GF76967869
Niobium
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
Sinônimo(s):
NB00WA03, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161807
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
embalagem
pkg of 50
fabricante/nome comercial
Goodfellow 769-678-69
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)