Documentos Principais
GF76919169
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.04 mm, length 5 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
NI800400
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 769-191-69
Comprimento
5 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.04 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)