Documentos Principais
GF76915503
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NE075140
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 769-155-03
C × diâmetro
5 m × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)