Documentos Principais
GF75395672
Indium
rod, length 500 mm, 2.0 mm diameter, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
IN007910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.332,00
R$ 4.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.332,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.332,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 753-956-72
resistividade
8.37 μΩ-cm
Comprimento
500 mm
diâmetro
2.0 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)