Documentos Principais
GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
ZN536100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.962,00
R$ 5.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.962,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-091-71
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)