Documentos Principais
GF75192666
Gadolinium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
GD006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.188,00
R$ 7.188,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.188,00
About This Item
Fórmula linear:
Gd
Número CAS:
Peso molecular:
157.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141605
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 7.188,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 751-926-66
resistividade
126 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3273 °C (lit.)
pf
1313 °C (lit.)
densidade
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
chave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)