GF74990728
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI030271
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 749-907-28
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)