GF74894136
Palladium
foil, 8mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000300
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 748-941-36
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
8 mm × 0.25 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N