Documentos Principais
GF74726477
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU070300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.205,00
R$ 3.205,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.205,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.205,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 747-264-77
tamanho × espessura
1 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)