Documentos Principais
GF74407024
Titanium
lump, 4 mm max. lump size, weight 20 g
Sinônimo(s):
TI006104
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.520,00
R$ 2.520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.520,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 744-070-24
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
4 mm
p.e.
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)