Documentos Principais
GF74228036
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU060510
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.092,00
R$ 9.092,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 9.092,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 742-280-36
C × L × espessura
2 m × 100 mm × 0.635 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)