Documentos Principais
GF73759922
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinônimo(s):
PT040240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.460,00
R$ 12.460,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.460,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 12.460,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (light tight (lt))
fabricante/nome comercial
Goodfellow 737-599-22
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)