Documentos Principais
GF73240893
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 1m coil, 0.0125mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.103,00
R$ 5.103,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.103,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
R$ 5.103,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 732-408-93
tamanho × espessura
1 m × 0.0125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)