Documentos Principais
GF73082897
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm, brown
Sinônimo(s):
AM317980
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.195,00
R$ 8.195,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.195,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 8.195,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 730-828-97
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
12.7 mm
cor
brown
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)