Documentos Principais
GF72452101
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 6.15mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5.15mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI027350
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 724-521-01
C × espessura da parede
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.15 mm × 5.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)