Documentos Principais
GF72414952
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), fiber, tex number 24, L 200 m, number of filaments 36
Sinônimo(s):
AM345724
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.923,00
R$ 1.923,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.923,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.923,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 724-149-52
Comprimento
200 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)