GF71821212
Palladium
foil, 4mm disks, thickness 0.047mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000262
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 718-212-12
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.047 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N