Documentos
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
Sinônimo(s):
SI303400
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 715-546-97
tamanho
600 × 600 mm
espessura
8 mm