Documentos Principais
GF71514266
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 4mm disks, 0.038mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
MN010215
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 715-142-66
tamanho × espessura
4 mm × 0.038 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)