Documentos Principais
GF71388265
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Sinônimo(s):
NI296100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.749,00
R$ 4.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.749,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 4.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 713-882-65
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)