Documentos Principais
GF71007713
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
NI050320
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 710-077-13
tamanho × espessura
10 mm × 0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)