Documentos Principais
GF70950247
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 100 × 100 mm
Sinônimo(s):
SI633420
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.849,00
R$ 15.849,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.849,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 15.849,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 709-502-47
tamanho
100 × 100 mm
espessura
4.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)