Documentos Principais
GF70906170
Platinum
wire, 0.635 mm diameter, size 100 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
PT005348
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 709-061-70
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
tamanho
100 mm
diâmetro
0.635 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)