Documentos Principais
GF70853418
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AU050250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 36.174,00
R$ 36.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 36.174,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 36.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 708-534-18
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)