Documentos Principais
GF70476183
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, length 2 m, temper annealed
Sinônimo(s):
FA140350
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.699,00
R$ 5.699,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.699,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.699,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 704-761-83
Comprimento
2 m
espessura
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)