Documentos Principais
GF69980406
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.025 mm, L 5 m
Sinônimo(s):
SU341025
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.087,00
R$ 8.087,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.087,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 8.087,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 699-804-06
Comprimento
5 m
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)