Documentos Principais
GF69960875
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 1 m, coil width 490 mm
Sinônimo(s):
ES301035
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.731,00
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.731,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 699-608-75
Comprimento
1 m
largura da espiral
490 mm
espessura
0.0035 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)