Documentos Principais
GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
SI617490
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 699-196-66
Comprimento
450 mm
D.E.
28 mm
espessura da parede
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)