Documentos Principais
GF69455818
Molybdenum/tungsten
rod, Mo67%/W 33%, 25 mm diameter, length 200 mm
Sinônimo(s):
MO157925
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 28.793,00
R$ 28.793,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 28.793,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 28.793,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 694-558-18
Comprimento
200 mm
diâmetro
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)