Key Documents
GF69380376
Rhenium
foil, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 0.76 mm
Sinônimo(s):
RE000234
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 693-803-76
Comprimento
0.2 m
largura da espiral
0.76 mm
espessura
0.05 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N