Documentos Principais
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.1 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, length 0.2 m, coil width 220 mm
Sinônimo(s):
TI010302
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 693-520-61
Comprimento
0.2 m
largura da espiral
220 mm
espessura
0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)