GF69325162
Chromium
foil, 100x100mm, thickness 3.0mm, hard, 99.95%
Sinônimo(s):
Chromium, CR000360
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 693-251-62
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100x100 mm × 3.0 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)