GF69261633
Neodymium
wire reel, 200mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Neodymium, ND005110
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 692-616-33
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
200 mm × 1 mm
p.e.
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)