Documentos Principais
GF69124147
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinônimo(s):
FE026011
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 691-241-47
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)