Documentos Principais
GF68825582
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE280320
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.854,00
R$ 3.854,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.854,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.854,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 688-255-82
tamanho × espessura
0.5 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)