Documentos Principais
GF68745853
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF210280
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.089,00
R$ 4.089,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.089,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.089,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 687-458-53
tamanho × espessura
1 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)