GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
TI087920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 685-561-67
Comprimento
500 mm
diâmetro
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)