Documentos Principais
GF68189181
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinônimo(s):
AD086100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.083,00
R$ 6.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.083,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 6.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps (granular)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 681-891-81
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)