Documentos Principais
GF68123886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 100 m
Sinônimo(s):
ES345910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.695,00
R$ 2.695,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.695,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.695,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 681-238-86
Comprimento
100 m
Diâmetro
0.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)