Documentos Principais
GF68073318
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE240265
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.498,00
R$ 5.498,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.498,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.498,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 680-733-18
tamanho × espessura
2 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)